Tisk…
4-Hydroxybenzylacetone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28913-1G
APOSOR28913-1GEA 622 CZK
APOSOR28913-1G
4-Hydroxybenzylacetone
4-Hydroxybenzylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod tání: 82…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002394
CAS číslo: 5471-51-2