Tisk…

4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR27395-1G OR27395-250MG
APOSOR27395-1GEA 4140 CZK
APOSOR27395-1G APOSOR27395-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₄H₃BrN₂O
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00831607
CAS číslo: 287917-97-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR