Tisk…

2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR2678-100G OR2678-25G
APOSOR2678-100GEA 744 CZK
APOSOR2678-100G APOSOR2678-25G
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Vzorec: C₆H₉NOS
Bod varu: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005339
CAS číslo: 137-00-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR