Tisk…
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 4570 CZK
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
2-Methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 248…250 °C
Hustota: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004611
CAS číslo: 612-16-8