Tisk…
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2561-100G OR2561-25G OR2561-500G
APOSOR2561-100GEA 2280 CZK
APOSOR2561-100G APOSOR2561-25G APOSOR2561-500G
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine 95%
2-Amino-5-bromo-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Bod tání: 88…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068232
CAS číslo: 3430-21-5