Tisk…
3-Bromocarbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-9H-carbazole
OR24631-25G
APOSOR24631-25GEA 622 CZK
APOSOR24631-25G
3-Bromocarbazole
3-Bromocarbazole
Vzorec: C₁₂H₈BrN
MW: 246.11 g/mol
Bod tání: 196…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00222621
CAS číslo: 1592-95-6