Tisk…
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23724-5G
APOSOR23724-5GEA 1870 CZK
APOSOR23724-5G
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene 97%
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Vzorec: C₄Br₂N₂O₄S
Bod tání: 134…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00015537
CAS číslo: 52431-30-8