Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-carboximidamide hydrochloride hydrate, 3-Carbamimidoylbenzo[b]thiophene hydrochloride hydrate
OR23181-250MG
APOSOR23181-250MGEA 2650 CZK
APOSOR23181-250MG
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Benzo[b]thiophene-3-carboxamidine hydrochloride hydrate
Vzorec: C₉H₈N₂S·ClH·H₂O
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659730
CAS číslo: 465515-36-0