Tisk…

(±)-Ethyl-2-bromopropionate

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 14880 CZK
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Bod varu: 156…160 °C
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000144
CAS číslo: 535-11-5
EINECS: 208-609-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR