Tisk…
4-Butylbenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR21934-25G
APOSOR21934-25GEA 3120 CZK
APOSOR21934-25G
4-Butylbenzoyl chloride 98%
4-Butylbenzoyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO
Bod varu: 145…147 °C/11mmHg
Hustota: 1,051 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000699
CAS číslo: 28788-62-7
EINECS: 249-224-2
UN: 3265
ADR: 8,II