Tisk…

2-(Phenylthio)nicotinic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR21698-1G OR21698-25G OR21698-5G
APOSOR21698-1GEA 2480 CZK
APOSOR21698-1G APOSOR21698-25G APOSOR21698-5G
2-(Phenylthio)nicotinic acid
2-(Phenylthio)nicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂S
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052110
CAS číslo: 35620-72-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR