Tisk…

3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR21475-1G OR21475-5G
APOSOR21475-1GEA 2860 CZK
APOSOR21475-1G APOSOR21475-5G
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051709
CAS číslo: 41927-01-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR