Tisk…

5-Methylanthranil acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid

OR21443-100G OR21443-25G OR21443-500G OR21443-1KG
APOSOR21443-100GEA 1450 CZK
APOSOR21443-100G APOSOR21443-25G APOSOR21443-500G APOSOR21443-1KG
5-Methylanthranil acid
5-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 317
Bod tání: 175 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007909
CAS číslo: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR