Tisk…

α-Bromo-2,6-dichlorotoluene

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: alpha-Bromo-2,6-dichlorotoluene, 2,6-Dichlorobenzyl bromide

OR2114-5G
APOSOR2114-5GEA 622 CZK
APOSOR2114-5G
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene
α-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₅BrCl₂
Bod varu: 135 °C/9,75mmHg
Bod tání: 54…57 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000577
CAS číslo: 20443-98-5
EINECS: 243-827-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR