Tisk…
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19535-1G
APOSOR19535-1GEA 622 CZK
APOSOR19535-1G
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine 97%
5-Bromo-4-chloro-2-aminopyridine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂
Bod tání: 141…147 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12407282
CAS číslo: 942947-94-6