Tisk…

3-Butyne-1-ol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1952-25G OR1952-100G OR1952-500G
APOSOR1952-25GEA 622 CZK
APOSOR1952-25G APOSOR1952-100G APOSOR1952-500G
3-Butyne-1-ol
3-Butyne-1-ol
Vzorec: C₄H₆O
Bod varu: 128…130 °C
Hustota: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 36 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002955
CAS číslo: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR