Tisk…

5-Methoxysalicylaldehyde 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1949-25G OR1949-5G OR1949-100G
APOSOR1949-25GEA 5690 CZK
APOSOR1949-25G APOSOR1949-5G APOSOR1949-100G
5-Methoxysalicylaldehyde 98%
5-Methoxysalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod varu: 103 °C/2,5mmHg
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003332
CAS číslo: 672-13-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR