Tisk…

6-Hydroxypicolinic acid 95%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1911-100G OR1911-25G
APOSOR1911-100GEA 5460 CZK
APOSOR1911-100G APOSOR1911-25G
6-Hydroxypicolinic acid 95%
6-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Bod tání: 270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192220
CAS číslo: 19621-92-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR