Tisk…

3-Quinolinecarbonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18815-1G OR18815-5G
APOSOR18815-1GEA 953 CZK
APOSOR18815-1G APOSOR18815-5G
3-Quinolinecarbonitrile
3-Quinolinecarbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006766
CAS číslo: 34846-64-5
EINECS: 252-248-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR