Tisk…
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1861-250MG
APOSOR1861-250MGEA 8240 CZK
APOSOR1861-250MG
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,17 g/mol
Bod tání: 146,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01836869
CAS číslo: 20572-01-4