Tisk…

2-Cyclohexen-1-one 97+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR18379-100G
APOSOR18379-100GEA 3150 CZK
APOSOR18379-100G
2-Cyclohexen-1-one 97+%
2-Cyclohexen-1-one
Vzorec: C₆H₈O
Bod varu: 167…169 °C
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,993 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001577
CAS číslo: 930-68-7
EINECS: 213-223-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR