Tisk…
2-Aminonicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18366-1G
APOSOR18366-1GEA 622 CZK
APOSOR18366-1G
2-Aminonicotinic acid 98%
2-Aminonicotinic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Bod tání: 300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006318
CAS číslo: 5345-47-1
EINECS: 226-296-3