Tisk…

1,8-Diaminonaphthalene 90%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18317-1KG OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA 4570 CZK
APOSOR18317-1KG APOSOR18317-100G
1,8-Diaminonaphthalene 90%
1,8-Diaminonaphthalene
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Bod varu: 205 °C/12mmHg
Bod tání: 62…64 °C
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004033
CAS číslo: 479-27-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR