Tisk…

1-Ethyl-4-piperidone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18292-25G OR18292-100G
APOSOR18292-25GEA 2690 CZK
APOSOR18292-25G APOSOR18292-100G
1-Ethyl-4-piperidone 98%
1-Ethyl-4-piperidone
Vzorec: C₇H₁₃NO
Bod varu: 46…48 °C/1mmHg
Hustota: 0,944 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013356
CAS číslo: 3612-18-8
EINECS: 222-781-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR