Tisk…

4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18283-100G OR18283-25G OR18283-500G
APOSOR18283-100GEA 1120 CZK
APOSOR18283-100G APOSOR18283-25G APOSOR18283-500G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone 98%
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O
Bod tání: 89…95 °C
Bod vzplanutí: 151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009044
CAS číslo: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR