Tisk…

2-Amino-5-cyanopyrazine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR18000-5G
APOSOR18000-5GEA 4300 CZK
APOSOR18000-5G
2-Amino-5-cyanopyrazine
2-Amino-5-cyanopyrazine
Vzorec: C₅H₄N₄
Bod tání: 206…207 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234954
CAS číslo: 113305-94-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR