Tisk…
Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR17113-1G
APOSOR17113-1GEA 622 CZK
APOSOR17113-1G
Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate 97%
Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrIO₂
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00673016
CAS číslo: 188813-07-2