Tisk…
3-Amino-o-cresol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA 11250 CZK
APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-cresol
3-Amino-o-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007787
CAS číslo: 53222-92-7