Tisk…
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1694-5G
APOSOR1694-5GEA 1950 CZK
APOSOR1694-5G
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
6-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Bod tání: 186…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03848058
CAS číslo: 70555-46-3