Tisk…
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1689-250MG
APOSOR1689-250MGEA 622 CZK
APOSOR1689-250MG
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-bromo-3-(hydroxymethyl)-1H-indole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₆BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864710
CAS číslo: 905710-14-7