Tisk…
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR16630-250MG
APOSOR16630-250MGEA 622 CZK
APOSOR16630-250MG
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine 98%
1-Methyl-4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₆H₂₆BN₃O₂
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437995
CAS číslo: 918524-63-7
UN: 3259
ADR: 8,III