Tisk…

Mezitylen

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1559-100ML OR1559-2.5L OR1559-500ML
APOSOR1559-100MLEA 662 CZK
APOSOR1559-100ML APOSOR1559-2.5L APOSOR1559-500ML
Mezitylen
Mezitylen
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 163…166 °C
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008538
CAS číslo: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR