Tisk…
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-(4-methoxyphenyl)thiazole-4-carboxylate
OR15332-1G
APOSOR15332-1GEA 827 CZK
APOSOR15332-1G
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃S
MW: 263,3100 g/mol
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738343
CAS číslo: 57677-79-9