Tisk…

Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR15111-1G OR15111-5G
APOSOR15111-1GEA 870 CZK
APOSOR15111-1G APOSOR15111-5G
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Methyl-4-piperidinobenzenecarboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₂
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444024
CAS číslo: 10338-58-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR