Tisk…

N-Boc-L-alanine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14778-100G OR14778-250G
APOSOR14778-100GEA 622 CZK
APOSOR14778-100G APOSOR14778-250G
N-Boc-L-alanine
N-Boc-L-alanine
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
Bod tání: 79…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037225
CAS číslo: 15761-38-3
EINECS: 239-847-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR