Tisk…
2-Nitro-L-phenylalanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14705-250MG
APOSOR14705-250MGEA 622 CZK
APOSOR14705-250MG
2-Nitro-L-phenylalanine
2-Nitro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₄
Bod tání: 226…227 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00270360
CAS číslo: 19883-75-1