Tisk…

(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14684-5G
APOSOR14684-5GEA 622 CZK
APOSOR14684-5G
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
(S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Bod tání: 121…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151904
CAS číslo: 26250-84-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR