Tisk…

Methyl-6-amino-5-bromonicotinate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14385-1G OR14385-5G OR14385-500MG
APOSOR14385-1GEA 705 CZK
APOSOR14385-1G APOSOR14385-5G APOSOR14385-500MG
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Methyl-6-amino-5-bromonicotinate
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Bod tání: 166…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659561
CAS číslo: 180340-70-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR