Tisk…

4-Methoxysalicylic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid

OR14335-100G OR14335-25G
APOSOR14335-100GEA 2280 CZK
APOSOR14335-100G APOSOR14335-25G
4-Methoxysalicylic acid
4-Methoxysalicylic acid
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 327
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002450
CAS číslo: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR