Tisk…

4-Hydroxytetrahydropyran 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR14305-100G OR14305-25G OR14305-5G
APOSOR14305-100GEA 3310 CZK
APOSOR14305-100G APOSOR14305-25G APOSOR14305-5G
4-Hydroxytetrahydropyran 97%
4-Hydroxytetrahydropyran
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 87 °C/15mmHg
Hustota: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006633
CAS číslo: 2081-44-9
EINECS: 218-210-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR