Tisk…

3-Bromoanthranilic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR14301-5G OR14301-100G OR14301-25G
APOSOR14301-5GEA 622 CZK
APOSOR14301-5G APOSOR14301-100G APOSOR14301-25G
3-Bromoanthranilic acid 97%
3-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 343…344 °C
Bod tání: 174…178 °C
Hustota: 1,793 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03618453
CAS číslo: 20776-51-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR