Tisk…

2-Bromo-4-methoxyphenol

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 622 CZK
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-methoxyphenol
2-Bromo-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Bod varu: 115 °C
Bod tání: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02113712
CAS číslo: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR