Tisk…

Isobutylboronic acid

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR14160-100G OR14160-25G OR14160-5G
APOSOR14160-100GEA 2860 CZK
APOSOR14160-100G APOSOR14160-25G APOSOR14160-5G
Isobutylboronic acid
Isobutylboronic acid
Vzorec: C₄H₁₁BO₂
Bod tání: 108…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134156
CAS číslo: 84110-40-7

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR