Tisk…

3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1407-1G OR1407-5G
APOSOR1407-1GEA 2070 CZK
APOSOR1407-1G APOSOR1407-5G
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid 97%
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797485
CAS číslo: 264264-32-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR