Tisk…
Methyl-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR14065-1G
APOSOR14065-1GEA 953 CZK
APOSOR14065-1G
Methyl-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-4-bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₇BrO₂S
Bod tání: 105…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371547
CAS číslo: 360575-29-7