Tisk…
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR13968-25G
APOSOR13968-25GEA 1910 CZK
APOSOR13968-25G
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Vzorec: C5H11NO
Bod varu: 76 °C/ 0,2mmHg
Hustota: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00601073
CAS číslo: 498-63-5