Tisk…

3-Thiopheneethanol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific

OR13899-100G OR13899-25G
APOSOR13899-100GEA 12010 CZK
APOSOR13899-100G APOSOR13899-25G
3-Thiopheneethanol 98%
3-Thiopheneethanol
Vzorec: C₆H₈OS
Bod varu: 110…111 °C/14mmHg
Hustota: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009766
CAS číslo: 13781-67-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR