Tisk…

Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR13678-100G OR13678-25G OR13678-10G
APOSOR13678-100GEA 2650 CZK
APOSOR13678-100G APOSOR13678-25G APOSOR13678-10G
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Methyl-3-iodo-4-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉IO₂
Bod tání: 26…29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230583
CAS číslo: 90347-66-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR