Tisk…

1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Dimethylpropylenmočovina

OR13656-100G OR13656-25G
APOSOR13656-100GEA 705 CZK
APOSOR13656-100G APOSOR13656-25G
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-on
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod varu: 246…247 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006550
CAS číslo: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR