Tisk…

4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR1365-25G OR1365-5G
APOSOR1365-25GEA 3110 CZK
APOSOR1365-25G APOSOR1365-5G
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid 98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆ClNO₄
Bod tání: 188…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063311
CAS číslo: 20797-48-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR